2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 DKK
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09809971
CAS-nummer: 180044-55-7