2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 3500 DKK
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05815052
CAS-nummer: 714260-38-5