3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53527-100MG PC53527-250MG PC53527-500MG PC53527-25MG
APOSPC53527-100MGEA 1980 DKK
APOSPC53527-100MG APOSPC53527-250MG APOSPC53527-500MG APOSPC53527-25MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21601592
CAS-nummer: 1365941-75-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III