(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53525-1G PC53525-250MG PC53525-100MG
APOSPC53525-1GEA 0 DKK
APOSPC53525-1G APOSPC53525-250MG APOSPC53525-100MG
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Formel: C₉H₈ClFO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18838355
CAS-nummer: 1291488-79-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III