4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53524-1G PC53524-250MG PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA 3990 DKK
APOSPC53524-1G APOSPC53524-250MG APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Molekylvægt: 233.667 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29067351
CAS-nummer: 1858241-03-8