2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 567 DKK
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698533
CAS-nummer: 1166820-46-7