1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 1210 DKK
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16990867
CAS-nummer: 574-97-0