Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 6480 DKK
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28554709
CAS-nummer: 1781061-07-1