1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53511-1G PC53511-250MG
APOSPC53511-1GEA 3870 DKK
APOSPC53511-1G APOSPC53511-250MG
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Formel: C₈H₉FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00865310
CAS-nummer: 2924-67-6