(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 469 DKK
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine
Formel: C₉H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374041
CAS-nummer: 1213126-25-0