6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535091-1G PC535091-250MG
APOSPC535091-1GEA 1290 DKK
APOSPC535091-1G APOSPC535091-250MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₇H₂BrF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07375029
CAS-nummer: 886373-24-6