2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 3900 DKK
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄ClF₃INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28753341
CAS-nummer: 1805237-24-4