5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 164 DKK
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18208183
CAS-nummer: 1260013-11-3