4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 654 DKK
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClFN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18253397
CAS-nummer: 405230-97-9