6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535085-1G PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA 1120 DKK
APOSPC535085-1G APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14654077
CAS-nummer: 881189-74-8