4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535080-100MG PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA 164 DKK
APOSPC535080-100MG APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038173
CAS-nummer: 166250-01-7