Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 1310 DKK
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27578943
CAS-nummer: 1820716-37-7