(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 535 DKK
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Formel: C₈H₈FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24435222
CAS-nummer: 2102408-57-9