4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535077-1G PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA 1010 DKK
APOSPC535077-1G APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15526615
CAS-nummer: 1260903-30-7