4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 1110 DKK
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Molekylvægt: 193.174 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11869190
CAS-nummer: 1146291-81-7