6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 545 DKK
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18412124
CAS-nummer: 13101-83-2