Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 752 DKK
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₅FO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11618006
CAS-nummer: 32431-75-7