6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 1340 DKK
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅FS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18207210
CAS-nummer: 205055-10-3