5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 1220 DKK
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22547000
CAS-nummer: 1393574-54-3