2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC535060-1G PC535060-250MG PC535060-5G
APOSPC535060-1GEA 719 DKK
APOSPC535060-1G APOSPC535060-250MG APOSPC535060-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formel: C₆H₄BrFN₂O
Molekylvægt: 219.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30342404
CAS-nummer: 1799792-28-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR