3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 2010 DKK
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₇H₅BrF₃N·BrH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29760335
CAS-nummer: 1384972-85-3