2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 393 DKK
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₃F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189065
CAS-nummer: 1060802-41-6