3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 1910 DKK
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834785
CAS-nummer: 1060801-92-4