6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535049-100MG PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA 414 DKK
APOSPC535049-100MG APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28368857
CAS-nummer: 1379457-78-9