3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 828 DKK
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606206
CAS-nummer: 1228898-19-8