4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 589 DKK
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16610381
CAS-nummer: 1227572-96-4