4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 317 DKK
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27939250
CAS-nummer: 3824-45-1