4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 1050 DKK
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16609967
CAS-nummer: 1211583-78-6