3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 1080 DKK
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16609909
CAS-nummer: 1227502-60-4