2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 1970 DKK
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698531
CAS-nummer: 1214338-27-8