6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 2110 DKK
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19707620
CAS-nummer: 79456-27-2