3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 5700 DKK
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193665
CAS-nummer: 1211542-21-0