6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 1680 DKK
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05662399
CAS-nummer: 884494-96-6