6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 1400 DKK
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25478439
CAS-nummer: 1805304-78-2