2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 5380 DKK
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28789209
CAS-nummer: 1803837-32-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III