4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 1740 DKK
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₈H₆F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16876870
CAS-nummer: 633336-81-9