5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535006-100MG PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA 414 DKK
APOSPC535006-100MG APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527529
CAS-nummer: 95383-26-9