1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535004-100MG PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA 436 DKK
APOSPC535004-100MG APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molekylvægt: 188.583 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13152285
CAS-nummer: 1110663-22-3