(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 654 DKK
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉BrFN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22988853
CAS-nummer: 1624262-55-0