2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 1640 DKK
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042448
CAS-nummer: 386-71-0