3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53480-1G PC53480-250MG
APOSPC53480-1GEA 3100 DKK
APOSPC53480-1G APOSPC53480-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00766763
CAS-nummer: 952-69-2