2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 4750 DKK
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₃F₄NO₄
Molekylvægt: 253.107 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723299
CAS-nummer: 89586-09-4