3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Bromo-4,5-difluorophenyl)ethanone
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 5890 DKK
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekylvægt: 235.026 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737869
CAS-nummer: 1805420-44-3