5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 4800 DKK
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30723298
CAS-nummer: 1249506-21-5