3-Fluoro-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 2170 DKK
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09832852
CAS-nummer: 2369-10-0